Drukuj
Tween® 40 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 239 PLN
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polisorbat)
Formuła: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165345
Numer CAS: 9005-66-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)