Polisorbat 40
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L15030.AE
L15030.AP
L15030.AEEA
184
PLN
L15030.AE
L15030.AP
Polisorbat 40
Polisorbat 40
CAS No.: 9005-66-7
Molecular Formula: C62H122O26
Refractive Index: 1.4700
MDL No.: MFCD00165345
Formuła:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Gęstość: 1,090 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00165345 Numer CAS: 9005-66-7 |