Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9416-100ML P9416-50ML
SIALP9416-100MLEA 329 PLN
SIALP9416-100ML SIALP9416-50ML
Tween® 20 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3