Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8341-10ML P8341-5X10ML
SIALP8341-10MLEA 692 PLN
SIALP8341-10ML SIALP8341-5X10ML
Tween® 20 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3