Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 211 PLN
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C