Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17072.1000 8.17072.2500
8.17072.1000EA 0 PLN
8.17072.1000 8.17072.2500
Tween® 20 (Polisorbat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3