Drukuj
disodu winian dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
71995-1KG 71995-250G
SIAL71995-1KGEA 827 PLN
SIAL71995-1KG SIAL71995-250G
disodu winian dihydrat, Sigma-Aldrich®
disodu winian dihydrat
Formuła: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Temp. topnienia: 57 °C
Gęstość: 1,818 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150035
Numer CAS: 6106-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-773-3
Klasyfikacja Merck : 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM