Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat), Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
655205-250EA 697 PLN
655205-250
Tween® 20 (Polisorbat), Millipore®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3