Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
monolaurynian sorbitanu, etoksylowany
663684BEA
186
PLN
663684B
66368.180
66368.290
66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formuła:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 149 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00165986 Numer CAS: 9005-64-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to brown-yellow |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl value | 96 - 113 |
Saponification value | 40 - 51 |