Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat) dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
437082QEA 184 PLN
437082Q
Tween® 20 (Polisorbat) dla biologii molekularnej
Tween® 20 (Polisorbat)
A detergent specifically tested for use in molecular biology applications.
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 149 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellowish granules
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Density (20/4) 1.095 - 1.105
Hydroxyl value 96 - 108
Saponification value 40.0 - 50.0