Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7374.1000EA 471 PLN
7374.1000
Tween® 20 (Polisorbat), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3