Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat) Molecular_Biology
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 307 PLN
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polisorbat) Molecular_Biology
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50