Drukuj
Polysorbate 20, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0777-1LEA 577 PLN
0777-1L 0777-4L
Polysorbate 20, Reagent Grade
Polysorbate 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Temp. Wrzenia: >100 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic <0.0003%
DNase NONE
Heavy Metals <0.001%
Hydroxyl Number 96 – 108
Identification PASS
Moisture (KF) 3.0%
Protease NONE
Residue on Ignition 0.25%
RNase NONE