Drukuj
VWR® Traceable®, 2 składane termometry spożywcze Second-Temp z sondą ze stali nierdzewnej
Dostawca: VWR Collection
620-2650EA 603 PLN
620-2650 620-2651
VWR® Traceable®, 2 składane termometry spożywcze Second-Temp z sondą ze stali nierdzewnej
Termometry Termometry cyfrowe
Te termometry z certyfikatem żywnościowym NSF są składane, kompaktowe i łatwe w użyciu. Składana, zabezpieczona sonda ze stali nierdzewnej umożliwia doskonałą mobilność pod dowolnym kątem w celu zmierzenia asortymentu mięs, słodyczy lub ciast. Szeroki zakres obejmuje 99 procent rutynowych kontroli temperatury.
  • Otwarta konstrukcja, łatwa w użyciu
  • Szybka reakcja: odczyt jest aktualizowany w ciągu dwóch sekund
  • Termometry mają stopień odporności na rozbryzgi IP65: są chronione przed strumieniami niskociśnieniowymi, jeśli woda, np. Rozpryskami z kranu
  • Jednostki mają wbudowane magnetyczne wsparcie, aby umożliwić wygodne przechowywanie
  • Dodatek antybakteryjny na bazie srebra jest impregnowany do obudowy w celu zahamowania wzrostu patogenów (Skuteczność oceniana na 99% lub więcej)
  • Automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 60 sekundach, aby oszczędzać baterię
  • Sonda ze stali nierdzewnej może być ustawiona pod dowolnym kątem
  • Składana, zabezpieczona sonda umożliwia najwyższą przenośność
  • Duży wyświetlacz cyfrowy o wysokości 50 mm
Bardzo czuły czujnik termistora znajduje się na końcu sondy, minimalna głębokość wprowadzenia wynosi 5 mm.
Punkt kalibracji: 4 i 60 ° C (40 i 140 ° F)
Certyfikaty: Wielopunktowa kalibracja na indywidualnie numerowanym certyfikacie Traceable®, który zapewnia dokładność z naszego laboratorium kalibracyjnego ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akredytowanego przez A2LA. Wskazuje on na identyfikowalność pomiarów do jednostek SI za pośrednictwem NIST lub innych uznanych krajowych instytutów pomiarowych (NMI), które są sygnatariuszami CIPM.
Certyfikacja NSF.