Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8074-100ML
P8074-500ML
SIALP8074-100MLEA
459
PLN
SIALP8074-100ML
SIALP8074-500ML
Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polisorbat)
Temp. Wrzenia:
∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1,062 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082107 Numer CAS: 9005-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 500-019-9 Klasyfikacja Merck : 13,07664 |