D-glukonian wapnia hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
A11649.0E
A11649.22
A11649.36
A11649.0EEA
916
PLN
A11649.0E
A11649.22
A11649.36
D-glukonian wapnia hydrat ≥98%
D-glukonian wapnia hydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 66905-23-5
Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O
Formula Weight: 448.40 (430.37anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 195° dec.
Merck Reference: 14,1670
MDL No.: MFCD00064209
Formuła:
C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150787 Numer CAS: 66905-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-075-8 Klasyfikacja Merck : 14,1670 |