Drukuj
Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
P6349-100ML P6349-10ML
SIALP6349-100MLEA 4500 PLN
SIALP6349-100ML SIALP6349-10ML
Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polisorbat)
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082107
Numer CAS: 9005-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 500-019-9
Klasyfikacja Merck : 13,07664