Drukuj
L(+)-asparagina hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7094-100G A7094-1KG A7094-25G
SIALA7094-100GEA 500 PLN
SIALA7094-100G SIALA7094-1KG SIALA7094-25G
L(+)-asparagina hydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-asparagina hydrat
Formuła: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Temp. topnienia: 215…217 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151038
Numer CAS: 5794-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 14,00837