Drukuj
L(+)-asparagina hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4284-100G A4284-1KG A4284-25G
SIALA4284-100GEA 662 PLN
SIALA4284-100G SIALA4284-1KG SIALA4284-25G
L(+)-asparagina hydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-asparagina hydrat
Formuła: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150.13 g/mol
Temp. topnienia: 215…217 °C
Gęstość: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151038
Numer CAS: 5794-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 14,00837