Drukuj
Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1754-1GA P1754-500ML P1754-25ML
SIALP1754-1GAEA 2020 PLN
SIALP1754-1GA SIALP1754-500ML SIALP1754-25ML
Tween® 80 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polisorbat)
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082107
Numer CAS: 9005-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 500-019-9
Klasyfikacja Merck : 13,07664