Drukuj
L(+)-asparagina hydrat
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
A1668.0100 A1668.1000
A1668.0100EA 134 PLN
A1668.0100 A1668.1000
L(+)-asparagina hydrat
L(+)-asparagina hydrat
Formuła: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150.13 g/mol
Temp. topnienia: 215…217 °C
Gęstość: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151038
Numer CAS: 5794-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 14,00837