L(+)-asparagina hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
A15012.0E
A15012.22
A15012.36
A15012.0EEA
5110
PLN
A15012.0E
A15012.22
A15012.36
L(+)-asparagina hydrat ≥98%
L(+)-asparagina hydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 5767869
Merck Reference: 14,837
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00151038
Formuła:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O MW: 150.13 g/mol Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.543 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151038 Numer CAS: 5794-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9 Klasyfikacja Merck : 14,837 |