Drukuj
Tween® 80 (Polisorbat), Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0442-1LEA 422 PLN
0442-1L 0442-4L
Tween® 80 (Polisorbat), Proteomics Grade
Tween® 80 (Polisorbat)
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Temp. Wrzenia: >100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082107
Numer CAS: 9005-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 500-019-9
Klasyfikacja Merck : 13,07664
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase None
Heavy metals <0.001%
Hydroxyl number 65 − 80
Identification Pass
Moisture (KF) 3.0%
Protease None
Residue on ignition 0.25%
RNase None
Specific gravity 1.06 − 1.09
Viscosity 300 − 500 centistokes