Drukuj
paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Polyoxymethylene
28794.295EA 254 PLN
28794.295 28794.364 28794.460
paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
paraformaldehyd
Formuła: (CH₂O)n
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (13 Torr)
Temp. topnienia: 120…170 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Jednostka: 2213
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07096
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test