Drukuj
paraformaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
8.18715.0100EA 142 PLN
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
paraformaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
paraformaldehyd
Formuła: (CH₂O)n
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 123 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Jednostka: 2213
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07096
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid