Drukuj
paraformaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 2210 PLN
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
paraformaldehyd ≥97%
paraformaldehyd
Formuła: (CH₂O)n
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 120…170 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.30
Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2213
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,7025