Drukuj
paraformaldehyd 96%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 849 PLN
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
paraformaldehyd 96%, extra pure
paraformaldehyd
Formuła: (CH₂O)n
Temp. Wrzenia: 135 - 136 °C (13 -rr)
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Jednostka: 2213
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07096
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %