Drukuj
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
93422-1L 93422-250ML 93422-2.5L
SIAL93422-1LEA 947 PLN
SIAL93422-1L SIAL93422-250ML SIAL93422-2.5L
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Temp. Wrzenia: ∼150 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128254
Numer CAS: 9036-19-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III