Drukuj
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
422365000 422360025
ACRO422365000EA 383 PLN
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Temp. Wrzenia: ∼150 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,055 g/cm³
Temp. Zapłonu: 254 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128254
Numer CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)