TRITON™ X-100
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 9002-93-1
Formula Weight: ca. 625
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.061
Refractive Index: 1.4900
Odour: Mild
Melting Point: ca 5°
Boiling Point:
Detergent, equivalent to Nonidet P-40
Temp. Wrzenia:
>250 °C Temp. topnienia: ∼ 5 °C Gęstość: 1,061 Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132505 Numer CAS: 9002-93-1 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6761 |