Drukuj
Glikol polietylenowy 8000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
P2139-1KG P2139-2KG P2139-500G
SIALP2139-1KGEA 496 PLN
SIALP2139-1KG SIALP2139-2KG SIALP2139-500G
Glikol polietylenowy 8000, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 8000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779615
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Klasyfikacja Merck : 12,07729