Drukuj
Glikol polietylenowy 8000 for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
0159-1KGEA 1490 PLN
0159-1KG 0159-2.5KG 0159-500G
Glikol polietylenowy 8000 for biotechnology
Glikol polietylenowy 8000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: >250 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779615
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Klasyfikacja Merck : 12,07729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4f2ac7d7b08ad5e6814488bdedf96bd458a77&vid=93a10b0bbb73df577d5985efd8329219e5fe1647&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase None Detected
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 7.5
RNase None Detected
Solidification Point 55 – 64 °C