Glikol polietylenowy 8000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
43443.A3EA
1090
PLN
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
Glikol polietylenowy 8000
Glikol polietylenowy 8000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 55-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779615
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 55…63 °C Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01779615 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |