Drukuj
Glikol polietylenowy 8000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 470 PLN
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Glikol polietylenowy 8000
Glikol polietylenowy 8000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…60 °C
Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779615
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Klasyfikacja Merck : 12,07729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g