Drukuj
glikol polietylenowy 6.000, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: PEG 6,000, PEG 6000
26603.293EA 257 PLN
26603.293 26603.460
glikol polietylenowy 6.000, TECHNICAL
glikol polietylenowy 6.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Temp. Wrzenia: >250 °C
Temp. topnienia: 60…63 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779614
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C