Drukuj
glikol polietylenowy 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: PEG 6,000, PEG 6000
8.17007.5000 8.17007.9050
8.17007.5000EA 0 PLN
8.17007.5000 8.17007.9050
glikol polietylenowy 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
glikol polietylenowy 6.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…62 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779614
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2