Drukuj
glikol polietylenowy 6.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 175 PLN
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
glikol polietylenowy 6.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 6.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…62 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779614
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)