glikol polietylenowy 6.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 6,000, PEG 6000
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
A17541.0BEA
561
PLN
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
glikol polietylenowy 6.000
glikol polietylenowy 6.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 60-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779614
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 6000 g/mol Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 60…63 °C Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01779614 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |