Drukuj
glikol polietylenowy 6.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PEG 6,000, PEG 6000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 294 PLN
ACRO192280010 ACRO192280051
glikol polietylenowy 6.000
glikol polietylenowy 6.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Temp. topnienia: 55…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779614
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g