glikol polietylenowy 600
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
B21798.0B
B21798.30
B21798.0BEA
593
PLN
B21798.0B
B21798.30
glikol polietylenowy 600
glikol polietylenowy 600
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 252°(485°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.120
Refractive Index: 1.4680
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 17-23°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 17…23 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 252 °C (485 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |