Drukuj
glikol polietylenowy 600
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 486 PLN
ACRO192240010 ACRO192240051
glikol polietylenowy 600
glikol polietylenowy 600
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ? 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17…22 °C
Gęstość: 1,1265 g/cm³
Temp. Zapłonu: 252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g