Drukuj
glikol polietylenowy 4.000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 4000
95904-1KG-F 95904-250G-F
SIAL95904-1KG-FEA 594 PLN
SIAL95904-1KG-F SIAL95904-250G-F
glikol polietylenowy 4.000, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 4.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…58 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779612
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2