glikol polietylenowy 4.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 4000
A16151.0B
A16151.0I
A16151.30
A16151.0BEA
662
PLN
A16151.0B
A16151.0I
A16151.30
glikol polietylenowy 4.000
glikol polietylenowy 4.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 58-62°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779612
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 58…62 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01779612 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |