Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192202500 192205000
ACRO192202500EA 163 PLN
ACRO192202500 ACRO192205000
Glikol propylenowy, M.W. ∼4,000
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)