glikol polietylenowy 400, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26602.290EA
179
PLN
26602.290
26602.460
26602.320
glikol polietylenowy 400, GPR RECTAPUR®
glikol polietylenowy 400
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: >250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 4…8 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 245 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |
Acid value (mg KOH/g) | Max. 0.2 |
Density (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Hydroxyl value | 200 - 300 |