Drukuj
glikol polietylenowy 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 400
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
8.07485.1000EA 197 PLN
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
glikol polietylenowy 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 400
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 4…8 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)