Drukuj
glikol polietylenowy 400
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PEG 400
192230010 192230051
ACRO192230010EA 332 PLN
ACRO192230010 ACRO192230051
glikol polietylenowy 400
glikol polietylenowy 400
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Temp. Wrzenia: >200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 4…8 °C
Gęstość: 1.1275 g/cm³
Temp. Zapłonu: 235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g