Drukuj
glikol polietylenowy 3.000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 3,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
81227-1KG 81227-2.5KG 81227-250G
SIAL81227-1KGEA 611 PLN
SIAL81227-1KG SIAL81227-2.5KG SIAL81227-250G
glikol polietylenowy 3.000, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 3.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 55…58 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2