Drukuj
glikol polietylenowy 300
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 470 PLN
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
glikol polietylenowy 300
glikol polietylenowy 300
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 15…10 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: >180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779599
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g