Drukuj
glikol polietylenowy 20.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18897.1000 8.18897.5000
8.18897.1000EA 281 PLN
8.18897.1000 8.18897.5000
glikol polietylenowy 20.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 20.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 58…63 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C